Tlačiť
b-Amino-2-bromobenzeneethanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR452170-1G OR452170-250MG OR452170-500MG
APOSOR452170-1GEA 894.05 EUR
APOSOR452170-1G APOSOR452170-250MG APOSOR452170-500MG
b-Amino-2-bromobenzeneethanol 97%
b-Amino-2-bromobenzeneethanol
Vzorec: C₈H₁₀BrNO
Mw: 216.075 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12827196
Číslo CAS: 1184472-20-5