Tlačiť
(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR452157-1G OR452157-500MG
APOSOR452157-1GEA 894.05 EUR
APOSOR452157-1G APOSOR452157-500MG
(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine
Vzorec: C₁₃H₂₀N₂O₂
Mw: 236.31 g/mol
Teplota tavenia: 85…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09885895
Číslo CAS: 137102-30-8