Tlačiť
1-Boc-4-(4-chlorobenzyl)-4-carboxypiperidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4-chlorobenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR452131-1G OR452131-250MG
APOSOR452131-1GEA 654.52 EUR
APOSOR452131-1G APOSOR452131-250MG
1-Boc-4-(4-chlorobenzyl)-4-carboxypiperidine 97%
1-Boc-4-(4-chlorobenzyl)-4-carboxypiperidine
Vzorec: C₁₈H₂₄ClNO₄
Mw: 353.84 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08461314
Číslo CAS: 170284-71-6