Tlačiť
1-Fmoc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR452130-1G OR452130-500MG OR452130-5G
APOSOR452130-1GEA 249.15 EUR
APOSOR452130-1G APOSOR452130-500MG APOSOR452130-5G
1-Fmoc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Fmoc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Vzorec: C₂₁H₂₃NO₃
Mw: 337.412 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02094489
Číslo CAS: 1072502-03-4