Tlačiť
Methyl 5-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR45212-1G OR45212-250MG OR45212-5G
APOSOR45212-1GEA 596.87 EUR
APOSOR45212-1G APOSOR45212-250MG APOSOR45212-5G
Methyl 5-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 5-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₀O₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32219468
Číslo CAS: 1021432-60-9