Tlačiť
N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR452106-1G OR452106-250MG OR452106-500MG
APOSOR452106-1GEA 993.39 EUR
APOSOR452106-1G APOSOR452106-250MG APOSOR452106-500MG
N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₄N₂O·ClH
Mw: 178.66 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17214731
Číslo CAS: 1211573-00-0