Tlačiť
Boc-N-methyl-D-norvaline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR452089-1G OR452089-500MG
APOSOR452089-1GEA 447.83 EUR
APOSOR452089-1G APOSOR452089-500MG
Boc-N-methyl-D-norvaline 97%
Boc-N-methyl-D-norvaline
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₄
Mw: 231.289 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07366767
Číslo CAS: 177659-77-7