Boc-N-methyl-D-norvaline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR452089-1G
OR452089-500MG
APOSOR452089-1GEA
447.83
EUR
APOSOR452089-1G
APOSOR452089-500MG
Boc-N-methyl-D-norvaline 97%
Boc-N-methyl-D-norvaline
Vzorec:
C₁₁H₂₁NO₄ Mw: 231.289 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD07366767 Číslo CAS: 177659-77-7 |