Tlačiť
Fmoc-DL-norvaline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR452088-1G OR452088-25G OR452088-5G
APOSOR452088-1GEA 132.59 EUR
APOSOR452088-1G APOSOR452088-25G APOSOR452088-5G
Fmoc-DL-norvaline 97%
Fmoc-DL-norvaline
Vzorec: C₂₀H₂₁NO₄
Mw: 339.385 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18263133
Číslo CAS: 144701-21-3