Tlačiť
Boc-D-methionine sulphone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR452087-1G OR452087-500MG
APOSOR452087-1GEA 447.83 EUR
APOSOR452087-1G APOSOR452087-500MG
Boc-D-methionine sulphone 97%
Boc-D-methionine sulphone
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₆S
Mw: 281.326 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21363159
Číslo CAS: 74086-45-6