Tlačiť
Boc-N-methyl-D-norleucine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR452086-1G OR452086-500MG OR452086-5G
APOSOR452086-1GEA 320.85 EUR
APOSOR452086-1G APOSOR452086-500MG APOSOR452086-5G
Boc-N-methyl-D-norleucine 97%
Boc-N-methyl-D-norleucine
Vzorec: C₁₂H₂₃NO₄
Mw: 245.315 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07366766
Číslo CAS: 161450-84-6