Tlačiť
Boc-DL-leucine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanoic acid
OR452083-25G OR452083-5G
APOSOR452083-25GEA 602.84 EUR
APOSOR452083-25G APOSOR452083-5G
Boc-DL-leucine 97%
Boc-DL-leucine
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₄
Mw: 231.289 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00076949
Číslo CAS: 64727-35-1