Tlačiť
3,3-Dimethyl-morpholine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR452081-1G OR452081-250MG OR452081-500MG
APOSOR452081-1GEA 745.84 EUR
APOSOR452081-1G APOSOR452081-250MG APOSOR452081-500MG
3,3-Dimethyl-morpholine hydrochloride 97%
3,3-Dimethyl-morpholine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₃NO·ClH
Mw: 151.634 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11052542
Číslo CAS: 59229-64-0