Tlačiť
3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR452065-1G OR452065-250MG
APOSOR452065-1GEA 647.71 EUR
APOSOR452065-1G APOSOR452065-250MG
3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid 97%
3-(Cyclohexylmethoxy)-benzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₈O₃
Mw: 234.291 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11122824
Číslo CAS: 158860-95-8