Tlačiť
(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR452020-1G OR452020-500MG
APOSOR452020-1GEA 745.84 EUR
APOSOR452020-1G APOSOR452020-500MG
(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
Mw: 143.184 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10565736
Číslo CAS: 19914-06-8