Tlačiť
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR45202-1G OR45202-250MG
APOSOR45202-1GEA 795.83 EUR
APOSOR45202-1G APOSOR45202-250MG
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Vzorec: C₈H₇NS
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD28059592
Číslo CAS: 1823927-97-4
OSN: 1993
ADR: 3,III