Tlačiť
2-Cyano-DL-phenylalanine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR452002-1G OR452002-5G
APOSOR452002-1GEA 157.82 EUR
APOSOR452002-1G APOSOR452002-5G
2-Cyano-DL-phenylalanine 97%
2-Cyano-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Mw: 190.199 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09264319
Číslo CAS: 263396-40-3