Tlačiť
2-Methylbenzofuran-6-ol
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR451800-100MG OR451800-250MG
APOSOR451800-100MGEA 72.9 EUR
APOSOR451800-100MG APOSOR451800-250MG
2-Methylbenzofuran-6-ol
2-Methylbenzofuran-6-ol
Vzorec: C₉H₈O₂
Mw: 148.159 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09908136
Číslo CAS: 54584-24-6