Tlačiť
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR451407-1G OR451407-5G
APOSOR451407-1GEA 41.72 EUR
APOSOR451407-1G APOSOR451407-5G
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Vzorec: C₅H₈BrN₃·ClH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04967288
Číslo CAS: 663941-75-1
OSN: 3259
ADR: 8,III