Tlačiť
2-(5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine dihydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR451401-1G OR451401-5G
APOSOR451401-1GEA 116.16 EUR
APOSOR451401-1G APOSOR451401-5G
2-(5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine dihydrochloride
2-(5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)ethanamine dihydrochloride
Vzorec: C₉H₁₀ClN₃·2ClH
Mw: 268.571 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03419439
Číslo CAS: 91003-86-0
OSN: 3259
ADR: 8 III