Tlačiť
4-(2-Bromoethyl)phenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydroxyphenethyl bromide
OR45134-1G OR45134-25G OR45134-5G OR45134-10G
APOSOR45134-1GEA 25.07 EUR
APOSOR45134-1G APOSOR45134-25G APOSOR45134-5G APOSOR45134-10G
4-(2-Bromoethyl)phenol 97%
4-(2-Bromoethyl)phenol
Vzorec: C₈H₉BrO
Teplota tavenia: 88…92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00129679
Číslo CAS: 14140-15-9