Tlačiť
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR451125-1G OR451125-250MG
APOSOR451125-1GEA 687.36 EUR
APOSOR451125-1G APOSOR451125-250MG
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
Vzorec: C₇H₁₁IO₂
Mw: 254.066 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20257322
Číslo CAS: 98431-45-9