Tlačiť
1-[(Boc-amino)methyl]-cyclobutanecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
OR451122-1G OR451122-5G
APOSOR451122-1GEA 274.38 EUR
APOSOR451122-1G APOSOR451122-5G
1-[(Boc-amino)methyl]-cyclobutanecarboxylic acid 98%
1-[(Boc-amino)methyl]-cyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Mw: 229.273 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20485946
Číslo CAS: 220145-21-1