Tlačiť
4-Cyclopropyl-benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Cyclopropylbenzoic acid
OR451110-1G OR451110-250MG OR451110-5G
APOSOR451110-1GEA 274.77 EUR
APOSOR451110-1G APOSOR451110-250MG APOSOR451110-5G
4-Cyclopropyl-benzoic acid
4-Cyclopropyl-benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Mw: 162.185 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01069076
Číslo CAS: 1798-82-9