Tlačiť
4-({[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]oxy}methyl)benzaldehyde 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-[(4-Formylbenzyl)oxy]piperidine, N-BOC protected
OR45070-1G OR45070-500MG
APOSOR45070-1GEA 269.18 EUR
APOSOR45070-1G APOSOR45070-500MG
4-({[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]oxy}methyl)benzaldehyde 90%
4-({[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]oxy}methyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₈H₂₅NO₄
Mw: 319.395 g/mol
Teplota tavenia: 65.5…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11841070
Číslo CAS: 1080028-74-5