Tlačiť
2-Nitrobenzoyl isocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR450135-1G OR450135-250MG
APOSOR450135-1GEA 489.37 EUR
APOSOR450135-1G APOSOR450135-250MG
2-Nitrobenzoyl isocyanate
2-Nitrobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₈H₄N₂O₄
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD32264081
Číslo CAS: 5843-48-1
OSN: 2206
ADR: 6.1,II