Tlačiť
3-Nitrobenzoyl isocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR450134-1G OR450134-250MG
APOSOR450134-1GEA 581.23 EUR
APOSOR450134-1G APOSOR450134-250MG
3-Nitrobenzoyl isocyanate
3-Nitrobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₈H₄N₂O₄
Mw: 192.128 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD28365515
Číslo CAS: 5843-49-2
OSN: 2206
ADR: 6.1 II