Tlačiť
4-Nitrobenzoyl isocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR450133-1G OR450133-250MG
APOSOR450133-1GEA 580.41 EUR
APOSOR450133-1G APOSOR450133-250MG
4-Nitrobenzoyl isocyanate
4-Nitrobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₈H₄N₂O₄
Mw: 192.128 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00116469
Číslo CAS: 4461-37-4
OSN: 2206
ADR: 6.1 II