Tlačiť
3-Chlorobenzoyl isocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR450132-1G OR450132-250MG
APOSOR450132-1GEA 581.23 EUR
APOSOR450132-1G APOSOR450132-250MG
3-Chlorobenzoyl isocyanate
3-Chlorobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₈H₄ClNO₂
Mw: 181.576 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD09817215
Číslo CAS: 74703-17-6
OSN: 2206
ADR: 6.1 II