Tlačiť
Cyclopropanecarbonyl isocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR450131-1G OR450131-250MG
APOSOR450131-1GEA 488.68 EUR
APOSOR450131-1G APOSOR450131-250MG
Cyclopropanecarbonyl isocyanate
Cyclopropanecarbonyl isocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₅H₅NO₂
Mw: 111.099 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD16300681
Číslo CAS: 69166-52-5
OSN: 2206
ADR: 6.1 II