Tlačiť
2-Phenylacetyl isocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR450129-1G OR450129-250MG
APOSOR450129-1GEA 1870.04 EUR
APOSOR450129-1G APOSOR450129-250MG
2-Phenylacetyl isocyanate
2-Phenylacetyl isocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₉H₇NO₂
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD16301042
Číslo CAS: 4461-27-2
OSN: 2206
ADR: 6.1,II