Tlačiť
5-bromo-4-chloro-thiazol-2-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR450104-1G OR450104-250MG
APOSOR450104-1GEA 580.41 EUR
APOSOR450104-1G APOSOR450104-250MG
5-bromo-4-chloro-thiazol-2-amine
5-bromo-4-chloro-thiazol-2-amine
Vzorec: C₃H₂BrClN₂S
Mw: 213.483 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24643186
Číslo CAS: 1174132-80-9