Tlačiť
Methyl 2-amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR450100-1G OR450100-250MG
APOSOR450100-1GEA 488.68 EUR
APOSOR450100-1G APOSOR450100-250MG
Methyl 2-amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylate
Methyl 2-amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylate
Vzorec: C₅H₈N₂O₂S
Mw: 160.194 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28652971
Číslo CAS: 66512-81-0