Tlačiť
Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR45008-1G OR45008-250MG
APOSOR45008-1GEA 654.52 EUR
APOSOR45008-1G APOSOR45008-250MG
Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Vzorec: C₈H₆BrClO₄S
Mw: 313.553 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20731105
Číslo CAS: 1354953-47-1
OSN: 3261
ADR: 8 III