Tlačiť
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR450026-1G OR450026-250MG
APOSOR450026-1GEA 794.71 EUR
APOSOR450026-1G APOSOR450026-250MG
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde 95%
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClIO
Mw: 266.464 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18393322
Číslo CAS: 148334-14-9