Tlačiť
Methyl 3-chloro-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR43682-1G OR43682-250MG OR43682-5G
APOSOR43682-1GEA 145.8 EUR
APOSOR43682-1G APOSOR43682-250MG APOSOR43682-5G
Methyl 3-chloro-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl 3-chloro-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₄S
Mw: 269.102 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06637330
Číslo CAS: 874830-93-0
OSN: 3261
ADR: 8 III