Tlačiť
2-Iodo-6-methoxyaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Iodo-o-anisidine, 2-Amino-3-iodoanisole
OR43627-1G OR43627-250MG
APOSOR43627-1GEA 74.9 EUR
APOSOR43627-1G APOSOR43627-250MG
2-Iodo-6-methoxyaniline
2-Iodo-6-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₈INO
Mw: 249.049 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11977372
Číslo CAS: 354574-31-5