Tlačiť
2-Bromo-6-methylbenzaldehyde 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-2-formyltoluene, 6-Bromo-o-tolualdehyde
OR43527-1G OR43527-250MG OR43527-5G
APOSOR43527-1GEA 278.78 EUR
APOSOR43527-1G APOSOR43527-250MG APOSOR43527-5G
2-Bromo-6-methylbenzaldehyde 96%
2-Bromo-6-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO
Mw: 199.045 g/mol
Teplota tavenia: 46…48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18392003
Číslo CAS: 176504-70-4