Tlačiť
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-(Chlorosulphonyl)-2,6-dichlorotoluene
OR43513-250MG OR43513-1G
APOSOR43513-250MGEA 86.12 EUR
APOSOR43513-250MG APOSOR43513-1G
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅Cl₃O₂S
Mw: 259.537 g/mol
Teplota tavenia: 47…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11204033
Číslo CAS: 85952-31-4
OSN: 3261
ADR: 8 III