Tlačiť
(2,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
OR43512-1G OR43512-250MG
APOSOR43512-1GEA 99.34 EUR
APOSOR43512-1G APOSOR43512-250MG
(2,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅Cl₃O₂S
Mw: 259.537 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11976103
Číslo CAS: 163295-71-4
OSN: 3261
ADR: 8 III