Tlačiť
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR42276-1G OR42276-25G OR42276-5G
APOSOR42276-1GEA 24.95 EUR
APOSOR42276-1G APOSOR42276-25G APOSOR42276-5G
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₉IO₂
Teplota tavenia: 60 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11112847
Číslo CAS: 103440-54-6