Tlačiť
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR42261-100MG OR42261-250MG
APOSOR42261-100MGEA 126.18 EUR
APOSOR42261-100MG APOSOR42261-250MG
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₆N₂O
Mw: 170.167 g/mol
Teplota tavenia: 201…202 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18415946
Číslo CAS: 100517-53-1