Tlačiť
4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR42259-1G OR42259-500MG
APOSOR42259-1GEA 737.83 EUR
APOSOR42259-1G APOSOR42259-500MG
4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Vzorec: C₁₀H₉BrN₂O
Mw: 253.095 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD22689777
Číslo CAS: 1416714-00-5