Tlačiť
4-(Cyanoacetyl)piperidine, N-BOC protected 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 4-(2-cyanoacetyl)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(cyanoacetyl)piperidine-1-carboxylate, 3-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-3-oxopropanenitrile, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(cyanoacetyl)piperidine
OR42212-1G OR42212-250MG
APOSOR42212-1GEA 49.67 EUR
APOSOR42212-1G APOSOR42212-250MG
4-(Cyanoacetyl)piperidine, N-BOC protected 97%
4-(Cyanoacetyl)piperidine, N-BOC protected
Vzorec: C₁₃H₂₀N₂O₃
Mw: 252.31 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08059465
Číslo CAS: 660406-84-8