Tlačiť
5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Amino-4-chloro-5-nitrotoluene
OR42207-25G OR42207-5G
APOSOR42207-25GEA 93.06 EUR
APOSOR42207-25G APOSOR42207-5G
5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline 98%
5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
Teplota tavenia: 164…167 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00043921
Číslo CAS: 13852-51-2