Tlačiť
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-cyanophenyl methyl sulphone
OR42106-1G OR42106-250MG OR42106-5G
APOSOR42106-1GEA 198.96 EUR
APOSOR42106-1G APOSOR42106-250MG APOSOR42106-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₆BrNO₂S
Teplota tavenia: 142…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12828670
Číslo CAS: 1208402-11-2
OSN: 3439
ADR: 6.1,III