Tlačiť
Methyl 4-bromo-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR42049-1G OR42049-250MG OR42049-5G
APOSOR42049-1GEA 254.36 EUR
APOSOR42049-1G APOSOR42049-250MG APOSOR42049-5G
Methyl 4-bromo-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl 4-bromo-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Vzorec: C₈H₆BrClO₄S
Mw: 313.553 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12169456
Číslo CAS: 168969-13-9
OSN: 3261
ADR: 8 III