Tlačiť
5-Hydroxybenzo[b]furan
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Benzo[b]furan-5-ol
OR42004-1G OR42004-250MG
APOSOR42004-1GEA 274.38 EUR
APOSOR42004-1G APOSOR42004-250MG
5-Hydroxybenzo[b]furan
5-Hydroxybenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₆O₂
Mw: 134.132 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10699412
Číslo CAS: 13196-10-6