Tlačiť
N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-{2-[Methyl(phenyl)amino]-2-oxoethyl}piperazine, {Methyl[(piperazin-1-yl)acetyl]amino]benzene
OR4185-10G OR4185-2G OR4185-5G
APOSOR4185-10GEA 191.34 EUR
APOSOR4185-10G APOSOR4185-2G APOSOR4185-5G
N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide 97%
N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide
Vzorec: C₁₃H₁₉N₃O
Teplota tavenia: 68…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040792
Číslo CAS: 318280-95-4