Tlačiť
1-(4-Phenylbut-1-yl)piperazine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Phenyl-4-(piperazin-1-yl)butane
OR4171-2G OR4171-10G
APOSOR4171-2GEA 172.48 EUR
APOSOR4171-2G APOSOR4171-10G
1-(4-Phenylbut-1-yl)piperazine 99%
1-(4-Phenylbut-1-yl)piperazine
Vzorec: C₁₄H₂₂N₂
Teplota varu: 110…112 °C (0,3 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093540
Číslo CAS: 97480-93-8