Tlačiť
1-[(1-Methylpiperidin-3-yl)methyl]piperazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4163-10G OR4163-2G
APOSOR4163-10GEA 421.98 EUR
APOSOR4163-10G APOSOR4163-2G
1-[(1-Methylpiperidin-3-yl)methyl]piperazine 97%
1-[(1-Methylpiperidin-3-yl)methyl]piperazine
Vzorec: C₁₁H₂₃N₃
Teplota varu: 75…76 °C (0,25 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093538
Číslo CAS: 496808-03-8